Merck
79271
Trimethylsilyl methallylsulfinate
derivatization grade (GC derivatization), ≥90.0% (GC)
Sinónimos:
2-Methyl-2-propenesulfinic acid trimethylsilyl ester, SILMAS-TMS, Trimethylsilyl 2-methyl-2-propenesulfinate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16O2SSi
Número CAS:
Peso molecular:
192.35
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151817
Beilstein/REAXYS Number:
9043766
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
derivatization grade (GC derivatization)
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)CS(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16O2SSi/c1-7(2)6-10(8)9-11(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI key
AVMZLLSHIFLNSJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)