Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
pellets
color
white
mp
50-61 °C
application(s)
research use (small molecule)
InChI key
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) research use (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) research use (small molecule) | application(s) - |
| form pellets | form pastilles | form liquid (clear, viscous) | form chunks (large) |
| mp 50-61 °C | mp 43-95 °C | mp - | mp 43-95 °C |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency tested according to Ph. Eur. | agency - |
| color white | color white | color - | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin wax
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?