Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(FC6H4)4BNa·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
450.21
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4285808
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
assay
≥97.0% (NT), ≥97.0%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
InChI key
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate is sodium salt derivative of tetraphenylborate (TPB).
Application
Anionic additive Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate has been used during the potentiometric measurement of ammonia and blood urea nitrogen (BUN) sensors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrakis(4-fluorofenil)borato de sodio dihydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?