Permítanos ayudarleNombre del producto
M-Gredient® Casein Peptone B3, Tryptically Digested
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥11%
packaging
pkg of 100 g, pkg of 500 g
ign. residue
≤15.0%
loss
≤8% loss on drying
pH
6.2-7.2
solubility
H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow
application(s)
biotechnology/fermenter
food and beverages
microbiology
General description
A rich source of amino acids with a high content of tryptophan, useful for the identification of indole producing microorganisms.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M-Gredient® Casein Peptone B3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?