Merck
69698
Ranitidine N-oxide
analytical standard
Sinónimos:
N-{2-{{{5-[(Dimethyloxidoamino)methyl]-2-furanyl}methyl}thio}ethyl}-N′-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H22N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
330.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
8395193
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10.0% water (calc. from elemental analysis)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN/C(NCCSCC1=CC=C(CN(C)C)O1)=C\[N+]([O-])=O.O
InChI
1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-22-10-12-5-4-11(21-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3/b13-8+
InChI key
DFJVUWAHTQPQCV-MDWZMJQESA-N
General description
Ranitidine N-oxide is a metabolite of the histamine antagonist drug ranitidine, which is prescribed for the treatment of duodenal and gastric ulcers.
Application
Ranitidine N-oxide may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in biological fluids by high-performance liquid chromatography based technique.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)