para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-668-6
MDL number:
Specific activity:
≥150 U/mg
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
quality
lyophilized
specific activity
≥150 U/mg
mol wt
Mr ~77500
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... LPO(280844)
Biochem/physiol Actions
Lactoperoxidase catalyzes the oxidation of iodide to iodine by hydrogen peroxide. This activity provides a gentle, specific alternative to chloramine T for the radioiodination of proteins and DNA.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmol ABTS (Cat. No. 11557) per minute at pH 6.0 and 25°C
Sales restrictions may apply
Lactoperoxidase system of bovine milk, review; Structural and functional properties of; Products of lactoperoxidase-catalyzed oxidation of thiocyanate and halides
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactoperoxidase from bovine milk
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?