60763
Silica gel on TLC plates
L × W 5 cm × 10 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Sinónimos:
Silica Gel Coated TLC Plates
About This Item
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
calidad
with fluorescent indicator 254 nm
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 50 plates
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
5 cm × 10 cm
capa grosor
250 μm
tamaño de partícula
8.0-12.0 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Categorías relacionadas
Descripción general
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)