Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH2SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3727014
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
anionic
Quality Segment
quality
LiChropur™, ampule
packaging
ampule of 25 mL
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.07, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 500 nm Amax: 0.01
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
General description
Concentrate for 6x1 L ready-to-use solution. Dilute contents of one ampule (~0.3 M) to 1 L with HPLC grade water to obtain a 0.005 M eluent solution.
Application
Sodium 1-hexanesulfonate may be used as an ion-pairing reagent for the determination of L -carnitine in food supplement formulations by ion-pair chromatography with indirect conductimetric detection.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?