Merck
49152
D-(+)-Glucosa
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Dextrosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
crystalline powder
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)