Merck
47072
Fluoride ion solution for ISE
0.1 M F-, for ion-selective electrodes
Sinónimos:
Sodium fluoride solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaF
Número CAS:
Peso molecular:
41.99
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.1 M F-
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Preparation Note
prepared with NaF and H2O
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)