Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2S2
Número CAS:
Peso molecular:
220.31
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-343-1
Beilstein/REAXYS Number:
154629
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
mp
56-58 °C (lit.), 57-59 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
For the determination of sulfhydryl groups in biological materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Dithiodipyridine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?