Merck
38682
Diphenhydramine N-oxide hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine N-oxide hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
307.82
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352116
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
API family
diphenhydramine
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤4.0% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl.O
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JKENFNDFNANLFI-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)