Merck
33434
Ciprofloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Ciprobay
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18FN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
331.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3568352
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
InChI key
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: fluoroquinolone
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ciprofloxacin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)