Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-940-1
Beilstein/REAXYS Number:
1764643
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n
bp
218-219 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol monoethyl ether acetate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?