Merck
25320
1-Chloronaphthalene
technical, ≥85% (GC)
Sinónimos:
1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7Cl
Número CAS:
Peso molecular:
162.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-967-3
Beilstein/REAXYS Number:
970836
MDL number:
Assay:
≥85% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
technical
Quality Segment
assay
≥85% (GC)
form
liquid
impurities
~10% 2-chloronaphthalene
refractive index
n20/D 1.632 (lit.), n20/D 1.633
bp
111-113 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), benzene-d6: soluble(lit.), petroleum ether: soluble(lit.)
density
1.192 g/mL at 20 °C, 1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
1-Chloronaphthalene (CN) improves the power conversion efficiency of bulk heterojunction solar cells. It forms 2:2 inclusion complex with β-cyclodextrin (β-CD), which is generated by the self-association of 1:1 β-CD-1CN inclusion complexes.
Application
1-Chloronaphthalene was used as solvent additive in the fabrication of fullerene based photovoltaic devices. It was also used in preparation of PVC based membranes of 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) for arsenite determination.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chloronaphthalene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)