Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 86211
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
1 μL
General description
- Rápida inyección por minuto
- Elimina volumen muerto al poner la muestra en la aguja
- A prueba de pérdida a presiones de inyección mayores de 6000 psi
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jeringa Hamilton®, gama 7000, cubo moleteado
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?