Merck
14459
Zinc sulfide
97% (from Zn), purum
Sinónimos:
Zinc(II) sulfide, Zinc sulphide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ZnS
Número CAS:
Peso molecular:
97.46
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-251-3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Zinc sulfide, purum, 97% (from Zn)
grade
purum
Quality Segment
assay
97% (from Zn)
reaction suitability
core: zinc, reagent type: inorganic catalyst
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
color
white to faint yellow
density
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤1.5%, Ca: ≤200 mg/kg, Co: ≤500 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Mg: ≤500 mg/kg
SMILES string
S=[Zn]
InChI
1S/S.Zn
InChI key
WGPCGCOKHWGKJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Uses:
  • Preparation of flexible transparent conductive coatings essential for fabrication of a variety of printed electronic devices such as flexible displays and solar cells
  • Prepare a composite CdS-ZnS/Zirconium-titanium phosphate (ZTP) photocatalyst for hydrogen production under visible light
  • Prepare light-controlled bioelectrochemical sensors based on CdSe/ZnS quantum dots
  • Catalyst for photocatalytic degradation of organic pollutants
  • Preparation of color tunable light-emitting diodes (LEDs)
  • Prepare (CdS-ZnS)-TiO2 combined photocatalysts for electricity production via photoelectrocatalysis
  • Catalyst for synthesis of spirooxindole derivatives in aqueous medium via Knoevenagel condensation followed by Michael addition
  • Prepare CdSe/ZnS q uantum dots for chemiluminescent and chemiluminescence resonance energy transfer (CRET) detection of DNA, metal ions, and aptamer-substrate complexes
  • Preparation of ZnS nanocrystals for ultrasensitive protein detection in terms of multiphonon resonance Raman scattering
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc sulfide
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)