Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11OSO3NH4
Número CAS:
Peso molecular:
283.43
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5188379
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
anionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
283.43 g/mol
concentration
~30% in H2O (T)
color
Colorless to Very Light Yellow and Colorless to Very Light Green-Yellow
refractive index
n
pH
6.8
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.02 g/mL at 20 °C
application(s)
cleaning products
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);1H3
InChI key
BTBJBAZGXNKLQC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonium lauryl sulfate is an anionic surfactant consisting of a nonpolar hydrocarbon chain and a polar sulfate end group. It is used as a foaming agent, and as a detergent in many industrial applications.
Application
Ammonium lauryl sulfate can be used as:
- A catalyst in the synthesis of 1H-benzo[d]imidazole, quinoxaline, and 2,3-dihydro-1H-benzo[b][1,4]diazepine derivatives by reacting with benzene-1,2 diamine and aromatic aldehydes/1,2-diketones/ketones respectively.
- A corrosion inhibitor for carbon steel and copper in acidic solution.
- A surfactant in the fabrication of porous ceramics by gel casting.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium lauryl sulfate solution
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?