Merck
09657
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.4 mmol/g loading, matrix crosslinked with 1% DVB
Sinónimos:
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
extent of labeling
~1.4 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
200-400 mesh
storage temp.
−20°C
Other Notes
This immobilized carbodiimide is ideally suited for peptide synthesis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)