Saltar al contenido
09655
2-(3-Methylbutyryl)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandione
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
2-Isovaleryldimedone, 5,5-Dimethyl-2-(3-methylbutyryl)-1,3-cyclohexanedione, Ddiv
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20O3
Número CAS:
Peso molecular:
224.30
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3275155
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.498
density
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)CC(=O)C1C(=O)CC(C)(C)CC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-8(2)5-9(14)12-10(15)6-13(3,4)7-11(12)16/h8,12H,5-7H2,1-4H3
InChI key
HNPWTDUZIXAJSA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Amine protecting group which is orthogonal to Fmoc, Boc and tert-butyl protections; selective cleavage with 2% hydrazine in DMF.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)