Merck
08108
(−)-Epigallocatechin
analytical standard
Sinónimos:
(−)-cis-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol, (−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14O7
Número CAS:
Peso molecular:
306.27
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15-/m1/s1
InChI key
XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
General description
(−)-Epigallocatechin (EGC) belongs to the tea catechins group of polyphenols.
Application
EGC may be used as an analytical standard for the determination of EGC in:
  • Fruit juices by high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) combined with electrospray ionization (ESI) and triple quadrupole mass spectrometry.
  • Green tea standard reference materials (SRMs) by LC coupled with particle beam/electron ionization mass spectrometry (LC-PB/EIMS).
  • Tea extracts by HPLC with electrochemical detection (ECD) and in plant-based foods by HPLC-DAD.
Biochem/physiol Actions
Green tea polyphenol. Anticancer agent. Lower antioxidant activity than EGCG.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Epigallocatechin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)