Saltar al contenido
07982
Sodium chloride physiological solution
BioUltra, tablet
Sinónimos:
Physiological Saline, tablets, Saline, physiological, tablets
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-598-3
MDL number:
Form:
tablet
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioUltra
Quality Segment
form
tablet
SMILES string
[Na]Cl
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium chloride physiological solution has been used in a study that demonstrated the effects of goblet cell-targeting nanoparticles on the oral absorption of insulin in vitro, ex vivo and in vivo. Sodium chloride physiological solution has also been used in a study to assess the utility of the hydrophobically-modified alginate gel system in the repair of articular cartilage defects.
Packaging
100 tablets in plastic bottles
Preparation Note
1 tablet in 100 mL of water yields 0.9% NaCl
Still not finding the right product?
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)