Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxypolyethylene glycol amine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?