Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NS
Número CAS:
Peso molecular:
201.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
413-030-8
Beilstein/REAXYS Number:
2363643
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
color
gray-brown
functional group
thioether
SMILES string
Nc1ccccc1Sc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
DGBISJKLNVVJGD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?