Merck
07307
(+)-6-Aminopenicillanic acid
analytical standard
Sinónimos:
(2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-APA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
216.26
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-993-4
Beilstein/REAXYS Number:
15080
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 275±10°, c = 1 in 1 M HCl
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
InChI key
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-6-Aminopenicillanic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)