Permítanos ayudarleNombre del producto
Ambersep® 900 hydroxide form, OH--form, strongly basic
Quality Segment
form
beads
moisture
64%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~75% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene/divinylbenzene
matrix active group
quaternary ammonium
particle size
20-50 mesh
capacity
0.8 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
General description
Stongly basic, type I, anion exchange resin.
Application
Legal Information
Ambersep is a registered trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?