Saltar al contenido
06233
Aluminum phosphate monobasic
purum, ≥95.0% (gravimetric)
Sinónimos:
Aluminum dihydrogen orthophosphate, Aluminum dihydrogen phosphate, Aluminum hydrogen phosphate, prim-Aluminum phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Al(H2PO4)3
Número CAS:
Peso molecular:
317.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
236-875-2
MDL number:
Assay:
≥95.0% (gravimetric)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (gravimetric)
form
powder
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
loss
≤20% loss on ignition, 800 °C
SMILES string
[Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Al.3H3O4P/c;3*1-5(2,3)4/h;3*(H3,1,2,3,4)/q+3;;;/p-3
InChI key
RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Application
Aluminum phosphate monobasic can be used as a combining material of refractories. It can be used as a precursor for the synthesis of:
  • Microwave absorbing silicon carbide (SiC) fiber-reinforced SiC matrix composites (SiCf/SiC).
  • Aluminum doped hydroxyapatite crystals.
  • Phosphate insulating coating to improve the corrosion resistance of silicon steel.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)