Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
NACRES:
SB.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
231-153-3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
granular
autoignition temp.
842 °F
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
matrix
Carbon
matrix active group
carbon
particle size
0.3-0.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
bulk density
0.4‑0.5 g/cm3
separation technique
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Activated charcoal or activated carbon is nontoxic in nature and is used as an adsorbent to remove broad spectrum of pollutants in air, water and soil. It does not lose potency when kept in container. It has no odour or taste. It can be prepared from any carboneous material using chemical or gas activation methods. Gas activation is preferred when the raw material has less than 25% moisture content.
Application
It may be used for fiber coating multiwalled carbon nanotubes to compare its solid-phase microextraction efficiency in water and milk samples before GC-ECD analysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Activated charcoal
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?