Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
115.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39162412
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-885-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102969
Assay:
≥97.0% (GC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
impurities
≤3% 4-methylmorpholine
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
bp
139 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylmorpholine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?