Merck
04265
Valeryl-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxopentyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine valeryl ester, Pentanoyl-L-carnitine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
245.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
5946883
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10% water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1
InChI key
VSNFQQXVMPSASB-SNVBAGLBSA-N
General description
Valeryl-L-carnitine belongs to the class of acylcarnitines, which are acetylated forms of L-carnitine, derived via the breakdown of amino and fatty acids.
Application
Valeryl-L-carnitine may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples and milk samples using chromatography techniques.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)