Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
9.62% water (theory, monohydrate)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
InChI key
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist at kainate, NMDA, and quisqualate receptors; an excitatory amino acid neurotransmitter.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?