Saltar al contenido
01419
1,2-Propanediamine-1,2,3-13C3,1-15N hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3H1015NN · 2HCl
Peso molecular:
151.02
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥99.0%
product line
PESTANAL®
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3][13CH](N)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
AOHJOMMDDJHIJH-JCDJMFQYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)