Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
175.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726198
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D +12±1°, c = 2% in 6 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
137-140 °C (lit.), 141-146 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
InChI key
OTCCIMWXFLJLIA-BYPYZUCNSA-N
Application
N-Acetyl-L -aspartic acid can be used as a reactant to synthesize:
- Protected homoserine γ-lactones by selective reduction and acid-catalyzed cyclization reaction.
- Racemic amino substituted succinimide derivatives via cyclocondensation reaction.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?