para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mL | Fecha estimada de envío28 de julio de 2026desdePUDAHUEL | $129.000 |
200 mL | Fecha estimada de envío28 de julio de 2026desdePUDAHUEL | $392.000 $344.960 |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.54
$129.000
Fecha estimada de envío28 de julio de 2026Detalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solution (ready-to-use)
packaging
pkg of 200 mL (11667165001), pkg of 50 mL (11667157001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
Disolución monofásica de fenol y tiocianato de guanidina para aislamiento de ARN, ADN y proteínas.
Application
Reactivo listo para usar para el aislamiento simultáneo del ARN total, el ADN y las proteínas de células de tejidos de origen humano, vegetal, de levaduras, bacteriano o vírico. El ARN está sin degradar y exento de contaminación por proteínas o ADN según el control de calidad vigente. Después de la purificación, son posibles muchas aplicaciones:
- El ARN total exento de ADN es adecuado para transferencia northern, traducción in vitro, ensayos de protección a ARNasa, síntesis de ADNc o RT-PCR.[1][2][3]
- El ADN sin ARN es adecuado para PCR, digestión por restricción, transferencia southern o clonación.
- La proteína desnaturalizada es adecuada para SDS e PAGE e inmunoelectrotransferencia (transferencia western).
Features and Benefits
El reactivo de aislamiento TriPure permite el aislamiento simultáneo de ADN, ARN y proteínas de la misma muestra en un procedimiento de separación en fase líquida de una etapa. El ARN, el ADN y las proteínas se separan en diferentes fases orgánicas y acuosas, a partir de las cuales cada uno puede purificarse mediante una serie de precipitaciones en alcohol.
- Trabaje con un kit fácil de usar. El colorante rojo del reactivo simplifica la identificación de las diferentes fases.
- Procese una amplia variedad de muestras de partida. Adapte fácilmente el kit a sus requisitos específicos.
- Simplifique los protocolos de aislamiento. Utilice un solo reactivo que aísla ARN sin ADN, ADN sin ARN y proteínas.
- Aumente la producción de ARN intacto. El reactivo de aislamiento TriPure proporciona un entorno caotrópico desnaturalizante inmediato que elimina la actividad ARNasa endógena.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
TriPure is a trademark of Roche
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 200 mL (11667165001), pkg of 50 mL (11667157001) | packaging - | packaging - | packaging - |
| form solution (ready-to-use) | form - | form liquid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?