Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane
sterility
non-sterile
product line
Millex™
feature
holdup volume< 100 μL, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
45 °C max. temp., 5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm
input
sample type aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
• Membrana de ésteres mezclados de celulosa (EMC) hidrófila disponible en tamaños de poro de 0,22 µm, 0,45 µm y 0,80 µm para adaptarse a sus requisitos de aplicación
• La carcasa está compuesta por cloruro de polivinilideno (PVC) con pocos extraíbles.
Número de referencia y tamaños de envase
SLAA025NB: ésteres mixtos de celulosa, 0,80 µm, 25 mm, 250 por envase
SLAA025NK: ésteres mixtos de celulosa, 0,80 µm, 25 mm, 1000 por envase
SLGS02510: ésteres mixtos de celulosa, 0,22 µm, 25 mm, 1000 por envase
SLGS025NB: ésteres mixtos de celulosa, 0,22 µm, 25 mm, 250 por envase
SLHA02510: ésteres mixtos de celulosa, 0,45 µm, 25 mm, 1000 por envase
SLHA025NB: ésteres mixtos de celulosa, 0,45 µm, 25 mm, 250 por envase
SLAA025NK: fibra de vidrio, 25 mm, 50 por envase
Aplicaciones:
Clarificación de las disoluciones acuosas, filtración general de laboratorio
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.8 μm | pore size 0.22 μm | pore size 0.8 μm | pore size 0.45 μm |
| diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 33 mm | diam. 33 mm |
| manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Millipore |
| material PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing |
| fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet for slip | fitting female Luer-Lok® inlet fitting, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet fitting, male Luer outlet slip |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility ethylene oxide treated, sterile | sterility ethylene oxide treated, sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de jeringa de MCE Millex™
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
wgk
WGK 3