Saltar a
SCT142
Colorante verde para microtúbulos del citoesqueleto BioTracker 488
Live cell imaging microtubule dye for imaging the cytoskeleton of living cells
Sinónimos:
Live cell imaging probe
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Las proteínas citoesqueléticas, como la actina y la tubulina, desempeñan un papel importante en la estructura y la motilidad de las células. La desregulación de las proteínas del citoesqueleto también está implicada en las metástasis cancerosas y la enfermedad. El taxol se une a la tubulina polimerizada y estabiliza los microtúbulos, lo que induce la inhibición de la mitosis. Sin embargo, los compuestos de taxol fluorescentes como los colorantes BioTracker para los microtúbulos del citoesqueleto son menos disruptivos de la dinámica de microtúbulos y la división celular, presumiblemente debido a una menor afinidad de unión de la sonda fluorescente en comparación con el propio taxol.
El colorante de microtúbulos del citoesqueleto BioTracker es una sonda de taxol verde fluorescente permeable a las células para la obtención de imágenes de los microtúbulos del citoesqueleto en células vivas. Es una tinción sencilla, rápida y sensible que se puede detectar utilizando el canal FITC. El colorante se suministra con un vial de verapamilo 100 mM, un inhibidor de la bomba de expulsión activa que puede mejorar la retención de la sonda y la tinción en ciertos tipos de células.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 500 nm
Emisión: 515 nm
Application
Categoría de investigación
Comunicación celular
Colorante de microtúbulos para obtención de imágenes del citoesqueleto de células vivas
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Physical form
Líquido
Preparation Note
Conservar el colorante BioTracker 488 verde para microtúbulos del citoesqueleto a 2-8ºC. Proteger de la luz.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Analysis Note
Propiedades espectrales
Absorbancia: 500 nm
Emisión: 515 nm
Other Notes
1) 1 vial de 50µl de colorante BioTracker 488 verde para microtúbulos del citoesqueleto (X1000 en DMSO) (CS224593)
2) 1 vial de 100µl de HCl de verapamilo (100 mM en DMSO) (CS224592)
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SCT120SCT136SCT135
description
Live cell imaging microtubule dye for imaging the cytoskeleton of living cells
description
Live cell imaging green nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
description
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
description
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Would it be advisable to employ any form of stimulus to induce microtubular organization in cancer cells when treating them with our drug to inhibit migration and analyze cytoskeletal changes, given that we have acquired the green microtubule dye?
    1 answer
    1. This dye can be helpful in visualizing the microtubules of a cell. If you are studying a cancer cell line, then the natural dynamics of the microtubules will occur as the cells go through their cycle and divide. It's worth considering whether you want to add an agent to induce mitosis further, especially as you are trying to see the effects of a drug on this mechanism as it occurs.