Merck
S4030
Dextran Sulfate Solution
50% (w/v) liquid
Sinónimos:
dextran sulfate buffer, hybridization accelerant, hybridization additive, northern blot hybridization component, southern blot hybridization component
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Disolución de sulfato de dextrano al 50 %,
packaging
pkg of 100 mL
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
hybridization: suitable (nucleic acid)
shipped in
ambient
General description
El sulfato de dextrano (PM >500 000) se utiliza como aditivo en disoluciones de hibridación con sonda. Su presencia acelera la tasa de hibridación 10 veces. La adición de sulfato de dextrano favorece la formación de redes de sondas, lo que da como resultado una mayor sensibilidad durante el análisis de ácidos nucleicos unidos a la membrana. Este producto se suministra como una disolución al 50% (p/v).
Application
Sulfato de dextrano - Disolución al 50 %
Para preparar una disolución que contenga sulfato de dextrano al 10 %, añadir 8 ml de ingredientes de hibridación a 2 ml de disolución de sulfato de dextrano al 50 %.
Consulte el enlace “Nomografía Hibrisol para sulfato de dextrano” situado en la pestaña “Protocolos” en la página específica de producto de referencia S4030 en www.chemicon.com para determinar la concentración adecuada de sulfato de dextrano necesaria para varias pautas de condiciones de hibridación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)