Saltar a
PX0045
Aceite de inmersión
white
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12181504
EC Index Number:
232-455-8
MDL number:
NACRES:
NA.21
Bp:
300-500 °C/1,013 hPa
Vapor pressure:
<0.1 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
form
liquid
color
white, APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
transition temp
flash point 200 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Application
Saybolt viscosity 340-365 at 100F
white
Analysis Note
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.864-0.881
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
330779M8410M3516
form
liquid
form
viscous liquid
form
light oil
form
light oil
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.833 g/mL at 25 °C
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceite de inmersión
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
455.0 °F
flash_point_c
235 °C