Merck
PP54
IgG, ratón
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
39
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
assay
95% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
25 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG de ratón, molécula completa, purificada a partir de suero de ratón normal. Pureza: 95 % mediante SDS-PAGE.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Subcategoría investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Physical form
IgG policlonal de ratón purificada en tampón que contiene PBS 0,01 M , cloruro sódico 0,15 M, azida sódica al 0,1 %, pH 7,1.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año desde la fecha de recepción.
Analysis Note
ELISA: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en ELISA.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2