Saltar al contenido
MXRJ2000TLA
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
304 stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 3384 mm , 86.7 in. (2100 mm) , without hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist, 867 mm
W
63.75 in. (1619.3 mm)
weight
953 kg
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)