Merck
MXAC00001
Milliflex stainless steel filter support for manifold
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Ready-to-use, sterile Milliflex filter units combine a funnel and a gridded membrane filter in one device.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany