Saltar a
MABS461
Anticuerpo anti-elastasa de neutrófilos, clon AHN-10
clone AHN-10, from mouse
Sinónimos:
Neutrophil elastase, Bone marrow serine protease, Elastase-2, Human leukocyte elastase, HLE, Medullasin, PMN elastase
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AHN-10, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, RIA, inhibition assay
Citations:
2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AHN-10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ELANE(1991)
General description
28 kDa calculados
La elastasa de neutrófilos, también conocida como serín-proteasa de la médula ósea, elastasa-2, elastasa leucocitaria humana (HLE), medulasina o elastasa PMN, y codificada por el gen ELANE/ELA2, es una serín-proteinasa de la misma familia que la quimiotripsina. La elastasa de los neutrófilos tiene una amplia especificidad de sustrato y forma parte de nuestro mecanismo de defensa del huésped contra las bacterias. Por desgracia, la elastasa liberada pasivamente o secretada activamente por los neutrófilos se ha vinculado a los procesos patológicos de una variedad de enfermedades inflamatorias, como la fibrosis pulmonar idiopática, la artritis reumatoide, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y la fibrosis quística. La elastasa de los neutrófilos se localiza en el citoplasma en gránulos. La elastasa de neutrófilos se expresa en los neutrófilos y los macrófagos. Defectos en la elastasa de los neutrófilos pueden estar asociados con neutropenia cíclica y neutropenia congénita en las que los neutrófilos no maduran dejando al paciente muy vulnerable a las infecciones.
Immunogen
Células enteras que corresponden a la elastasa de neutrófilos humanos.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la elastasa de neutrófilos en tejidos cutáneos humanos y de ratón no irradiados o irradiados (Rhodes, L. E., et al (2009). FASEB J. 23(11): 3947-3956.; Nicolaou, A., et al. (2012). Photochem Photobiol Sci. 11(2):371-380.; Rutter, J. J., et al. (2009). 129(12):2861-2867).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la elastasa de neutrófilos en lisado del tejido pancreático humano (Mayerle, J., et al (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo de un laboratorio independiente causó inmunoprecipitación de la elastasa de neutrófilos en lisado de tejido pancreático humano (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la elastasa de neutrófilos en células acinares humanas (Mayerle, J., et al (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267.).
Análisis mediante inmunofluorescencia: Este ensayo inhibe la actividad elastinolítica de la elastasa de neutrófilos humana purificada (Skubitz, K., et al (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Radioimunoanálisis: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la elastasa de neutrófilos utilizando elastasa de neutrófilos purificada (Skubitz, K., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la elastasa utilizando este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-elastasa de neutrófilos, clon AHN-10, validado para utilizar en ICC, IHC, IP, radioimunoanálisis e inhibición.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo se detecta con la elastasa de neutrófilos humanos, pero no con otras proteasas de neutrófilos importantes: catapsina G, proteinasa 3, colagenasa o esterasa N (Skubitz, K. M., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Evaluada mediante análisis inmunocitoquímico en células mononucleares de sangre periférica.
Análisis inmunocitoquímico: una dilución 1:250 de este anticuerpo detectó la elastasa de neutrófilos en células mononucleares de sangre periférica.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB1305716ZRB1927SAB5500151
clone
AHN-10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1B2, recombinant monoclonal
clone
SP203, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2