Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
33D3, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
DB, FACS, IF, IHC, Southern blotting, methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP)
Citations:
48
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
33D3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
Southern blotting: suitable, dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
isotype
IgG1λ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Detecta la citosina metilada
La 5-metilcitosina es una base modificada que se encuentra en el ADN de los eucariotas superiores. Se sabe que la metilación del ADN está implicada en el control de la expresión génica y está mediada por una clase de enzimas conocidas como ADN metiltransferasas (DNMT). La metilación adecuada de la citosina es esencial para el desarrollo y mantenimiento normales de las células de mamíferos. Alternaciones en los patrones de metilación del ADN se asocian a menudo con cánceres en los que el ADN tumoral está hipometilado en comparación con el ADN de los tejidos sanos.
Immunogen
5-metilcitosina conjugada con ovoalbúmina
Application
IF
Habib, M., et al. (1999). Exp Cell Res. 249:46-53
IHC-P
Hernadez-Blazquez, F.J., et al. (2000). Gut. 47:689-693
Flow Cytometry
Reynaud, C.C., et al. (1992). Cancer Lett. 61(3):255-262
MeDIP
Keshet, I., et al. (2006). Nat Genet. 38(2):149-153
Habib, M., et al. (1999). Exp Cell Res. 249:46-53
IHC-P
Hernadez-Blazquez, F.J., et al. (2000). Gut. 47:689-693
Flow Cytometry
Reynaud, C.C., et al. (1992). Cancer Lett. 61(3):255-262
MeDIP
Keshet, I., et al. (2006). Nat Genet. 38(2):149-153
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Biología de la cromatina
Utilice el anticuerpo anti-5-metilcitosina, clon 33D3 (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en DB, IF, SB, IHC(P), citometría de flujo y MeDIP para detectar la 5-metilcitosina, también conocida como metilcitosina, metilcitidina.
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo detecta la 5-metilcitosina, pero no la citosina no metilada.
Se prevé que reaccionará con muchas especies.
Physical form
IgG1λ monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene PBS y azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína A
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
BRCA1 metilado y no metilado
BRCA1 metilado y no metilado
Evaluada mediante inmunotransferencia por puntos en BRCA1 metilado y sin metilar.
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó metilcitosina en BRCA1 metilado y no metilado.
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó metilcitosina en BRCA1 metilado y no metilado.
Other Notes
Sustituye a: MABE527
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
wgk
WGK 2
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?