Key Documents
MABC604
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MLKL, clon 3H1
clone 3H1, from rat
Sinónimos:
Mixed lineage kinase domain-like protein, MLKL
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3H1, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Mlkl(74568)
General description
La MLKL, también conocida como proteína de tipo dominio de cinasa de linaje mixto, y codificada por el gen MLKL, es una proteína interesante que se requiere para la ejecución de necrosis o necroptosis programadas, por ejemplo en respuesta a la necrosis inducida por TNF-alfa. La MLKL es un componente del “necrosoma”, el complejo multiproteico que desencadena la muerte celular por necroptosis inducida por el factor de necrosis tumoral (TNF). La necrosis programada inducida por TNF-α también requiere las actividades de las serina-treonina cinasas RIP1 y RIP3 que interactúan con los receptores y también interactúan directamente con la proteína de tipo dominio de cinasa de linaje mixto MLKL. RIP3 es una cinasa final esencial en la necroptosis. La pseudocinasa MLKL funciona como un sustrato de RIP3 para intervenir en la señalización posterior y cuando forma un complejo con la MLKL, el complejo RIP3-MLKL es estabilizado por AMP-PNP para adoptar una conformación inactiva.
Immunogen
Epítopo: Región corchete.
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a una secuencia de la región N-terminal del conector de doble hélice (corchete) hasta el dominio pseudocinasa de la proteína MLKL de ratón (Hildebrand, J.M., et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111(42):15072-15077; Murphy, J.M., et al. (2013). Inmunidad. 39(3):443-453).
Application
Análisis de inmunocitoquímica: Un lote representativo detectó la MLKL en fibroblastos dérmicos de ratón (MDF) de ratones naturales, pero no en ratones Mlkl-/- (cortesía del Prof. James M. Murphy, Walter and Eliza Hall Institute, Australia).
Análisis de inmunoprecipitación: Un lote representativo causó inmunoprecipitación de MLKL a partir de un extracto soluble de fibroblastos dérmicos de ratón Mlkl-/- (MDF) que albergan la construcción de expresión de MLKL de ratón natural inducible por doxiciclina solo después del tratamiento con doxiciclina, pero no antes (Murphy, J.M., et al. (2013). Immunity. 39(3):443-453).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó Q-VD-OPh (TSQ; Nº de ref. 551476) la translocación de membrana inducida por el tratamiento del fragmento N-terminal de la MLKL-N murina y equina (a.a. 1-180 y 1-189, respectivamente) expresada exógenamente en fibroblastos dérmicos de ratón (MDF) de ratones Mlkl-/- (Tanzer, M.C., et al (2016). Cell Death Differ.. En prensa).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó la MLKL células HT-29 y U937 humanas(Tanzer, M.C., et al. (2015). Biochem. J. 471(2):255-265).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Lotes representativos detectaron translocación de membrana de MLKL en fibroblastos dérmicos de ratón (MDF) tras tratamiento con Q-VD-OPh (TSQ; Nº de ref. 551476) (Tanzer, M.C., et al. (2015). Biochem. J. 471(2):255-265; Hildebrand, J.M., et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111(42):15072-15077).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Lotes representativos detectaron la expresión de MLKL en fibroblastos de ratón L292, así como en fibroblastos dérmicos de ratón (MDF), fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) y macrófagos de médula ósea (BMDM) de ratones naturales, pero no Mlkl-/- (Cook, W.D., et al. (2014). Cell Death Differ. 21(10):1600-1612; Murphy, J.M., et al. (2013). Inmunidad. 39(3):443-453).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó la MLKL de longitud completa recombinante de ratón, así como los fragmentos de la MLKL a.a. 1-180 y los a.a. 124-464, pero no los fragmentos de a.a. 1-125 ni a.a. 179-464, (Hildebrand, J.M., et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111(42):15072-15077).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:: Un lote representativo detectó la expresión de MLKL en todos los tejidos analizados excepto el cerebro de ratones naturales, mientras que no se observó ninguna banda específica en los tejidos de los ratones Mlkl-/- (Murphy, J.M., et al. (2013). Immunity. 39(3):443-453).
Este anticuerpo anti-MLKL, clon 3H1, está validado para utilizar en inmunocitoquímica, inmunoprecipitación e inmunoelectrotransferencia (western blot) para la detección de MLKL.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cardiaco de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la MLKL en 10 µg de lisado de tejido cardiaco de ratón.
Target description
~52 kDa observados. 54,48/30,28 (isoforma 1/2 humana) y 54,32/53,38 kDa (isoforma 1/2 de ratón) calculados. En algunos lisados celulares pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
IgG de rata purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
RIPK1- and RIPK3-induced cell death mode is determined by target availability.
Cook, WD; Moujalled, DM; Ralph, TJ; Lock, P; Young, SN; Murphy, JM; Vaux, DL
Cell Death and Differentiation null
D M Moujalled et al.
Cell death & disease, 5, e1086-e1086 (2014-03-01)
Necroptosis is a mechanism by which cells can kill themselves that does not require caspase activity or the presence of the pro-apoptotic Bcl-2 family members Bax or Bak. It has been reported that RIPK3 (receptor interacting protein kinase 3) activates
A V Jacobsen et al.
Cell death & disease, 7, e2051-e2051 (2016-01-19)
Necroptosis is a caspase-independent form of regulated cell death that has been implicated in the development of a range of inflammatory, autoimmune and neurodegenerative diseases. The pseudokinase, Mixed Lineage Kinase Domain-Like (MLKL), is the most terminal known obligatory effector in
Sefi Zargarian et al.
PLoS biology, 15(6), e2002711-e2002711 (2017-06-27)
Necroptosis is a regulated, nonapoptotic form of cell death initiated by receptor-interacting protein kinase-3 (RIPK3) and mixed lineage kinase domain-like (MLKL) proteins. It is considered to be a form of regulated necrosis, and, by lacking the "find me" and "eat
M C Tanzer et al.
Cell death and differentiation, 23(7), 1185-1197 (2016-02-13)
The pseudokinase, MLKL (mixed-lineage kinase domain-like), is the most terminal obligatory component of the necroptosis cell death pathway known. Phosphorylation of the MLKL pseudokinase domain by the protein kinase, receptor interacting protein kinase-3 (RIPK3), is known to be the key