Merck
MABC1158
Anticuerpo anti-fosfo-MLKL (Ser345), clon 7C6.1
clone 7C6.1, from mouse
Sinónimos:
Mixed lineage kinase domain-like protein
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
7C6.1, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
14
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7C6.1, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer345)
Gene Information
mouse ... Mlkl(74568)
General description
La proteína tipo dominio de cinasa de linaje mixto (UniProt: Q9D2Y4; también conocido coma MLKL) está codificada por el gen Mlkl (ID del gen: 74568) en especies murinas. La MLKL es una pseudocinasa que desempeña un papel clave en la necroptosis inducida por TNF. La MLKL se expresa mucho en timo, colon, intestino, hígado, bazo y pulmón y a un nivel mucho menor en músculo esquelético, corazón y riñón. No se detecta en el cerebro. La MLKL se activa después de la fosforilación por RIPK3 que induce un interruptor conformacional, el cual es esencial para la necroptosis. El dominio proteína cinasa de la MLKL es inactivo desde el punto de vista catalítico, pero contiene un sitio pseudoactivo con una interacción entre los restos de Lys-219 y Gln-343. Tras la fosforilación por RIPK3, la MLKL pasa a una conformación activa y a homotrimerización a través de su dominio de hélice superenrollada amino-terminal. La fosforilación es también esencial para la homotrimerización de MLKL y su posterior localización en la membrana plasmática. La localización de MLKL en la membrana plasmática se considera esencial para la entrada de Ca2+, que es un evento temprano de la necroptosis inducida por TNF. (Ref.: Cai, Z et al. (2014). Nat. Cell Biol. 16(1): 55-65).
~54 kDa observados; 54,32 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a los 19 aminoácidos que rodean la Ser345 de la mitad C-terminal de la proteína tipo dominio cinasa de linaje mixto (MLKL).
Application
Análisis ELISA: un lote representativo detectó la fosfo-MLKL (Ser345) en aplicaciones ELISA (Rodriguez, D.A., et. al. (2016). 23(1):76-88).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la la fosfo-MLKL (Ser345) en aplicaciones de inmunocitoquímica (Rodriguez, D.A., et. al. (2016). 23(1):76-88).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó la fosfo-MLKL (Ser345) en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Rodriguez, D.A., et. al. (2016). 23(1):76-88).
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Detección de la fosfo MLKL Ser345 utilizando este anti-fosfo MLKL (Ser345), clon 7C6.1, Nº de ref. MABC1158. Se ha probado en ELISA, inmunocitoquímica e inmunoelectrotransferencia.
Biochem/physiol Actions
El clon 7C6.1 detecta específicamente la MLKL fosforilada en la Ser345. Se dirige a una secuencia de 19 aminoácidos que rodean la Ser345 en la región C-terminal.
Physical form
Anticuerpo IgG2b monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Evaluada por inmunoelectrotransferencia (WB) en fibroblastos embrionarios de ratón MLKL -/- que expresan MLKL natural inducible por doxiciclina y tratados con TNF alfa y Z-VAD-FMK.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:4 000 de este anticuerpo detectó la fosfo-MLKL Ser345 en 20 ug de lisado de fibroblastos embrionarios de ratón MLKL -/- que expresaban el constructo MLKL-Flag-C natural inducible por doxiciclina y tratado con TNF alfa (10 ng/ml) y Z-VAD-FMK (25 UM).
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)