Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water (Elix®)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Este cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® para agua Elix® contiene los innovadores medios de intercambio iónico IQnano™ para eliminar los iones hasta concentraciones traza y carbón activado sintético de alta calidad que actúa sobre los oligoelementos orgánicos contaminantes.
Combinado con un cartucho de ultrafiltración de agua IPAK Meta® para agua Elix® (IPAKMETEX), permite la producción de agua ultrapura (Tipo I) para aplicaciones sensibles de laboratorio.
Combinado con un cartucho de ultrafiltración de agua IPAK Meta® para agua Elix® (IPAKMETEX), permite la producción de agua ultrapura (Tipo I) para aplicaciones sensibles de laboratorio.
Application
- Para los sistemas de agua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 y EQ 7003/05/10/15 alimentados con agua Elix®
- Proporciona agua ultrapura (Tipo I) para aplicaciones sensibles
Features and Benefits
- La etiqueta e-Sure permite la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa
- Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación
- El 78% de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?