Documentos
IF005
Sigma-Aldrich
Proteína interferón-γ recombinante humano
The Interferon-gamma protein (or IFN-gamma protein) is a regulatory protein produced by activated NK cells & CD4+TCRalpha/beta+, CD8+TCRalpha/beta+ & TCRgamma/delta+ T cells.
Sinónimos:
IFN γ, IFN g, IFN gamma, INF γ, INF g, INF gamma
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
biological source
mouse
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
liquid
specific activity
≥1.0 x 10E7 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
El interferón-gamma (IFN-gamma) es una proteína reguladora producida por células NK activadas y células T CD4+TCRalfa/beta+, CD8+TCRalfa/beta y + TCRgamma/delta+. Entre las actividades biológicas del IFN-gamma destaca la unión específica a una sola clase de receptores de gran afinidad. Además, el IFN-gamma puede aumentar el número de funciones de las células linfoides, como las respuestas antimicrobianas y antitumorales de macrófagos, células NK y neutrófilos. El IFN-γ recombinante murino es una proteína de 134 aminoácidos de longitud con un peso molecular previsto de 15,6 kDa. Durante la fermentación de E. coli se produce un truncamiento C-terminal por escisión proteolítica lo que da lugar a una proteína de 15,1 kDa confirmada por espectroscopia de masas. El análisis mediante SDS-PAGE del IFN-γ recombinante de ratón muestra una banda que migra a unos 11-12 kDa, en condiciones no reductoras y reductoras.
Origen del producto: Ratón, expresado en E. coli
Application
Para la mayoría de las aplicaciones in vitro, el IFN-gamma ejerce su actividad biológica en el intervalo de concentraciones de 0,1 a 10,0 ng/ml.
Biochem/physiol Actions
La ED50 determinada mediante un ensayo de inhibición del efecto citopático con células NIH 3T3 de ratón expuestas a VSV es ≤ 0,1 ng/ml
Physical form
Esterilizado por filtración y liofilizado de fosfato sódico 10 mM, pH 7,0 + NaCl 25 mM.
Storage and Stability
La proteína liofilizada es estable durante unas semanas a temperatura ambiente, pero es mejor conservarla a -20°C. Después de un centrifugado rápido, reconstituir en fosfato sódico, pH 8,0, a una concentración de 1 mg/ml. Las demás diluciones deben hacerse en RPMI + 10% FCS o 5% HAS y conservarse a 2-8ºC durante 1 semana o -20ºC para su uso posterior. El INF-gamma reconstituido debe almacenarse en alícuotas no diluidas a -20°C durante un máximo de seis meses desde la fecha de recepción.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Peter Ohlschläger et al.
International journal of cancer, 125(1), 189-198 (2009-04-10)
Treatment of patients with cervical cancer by conventional methods (mainly surgery, but also radiotherapy and chemotherapy) results in a significant loss in quality of life. A therapeutic DNA vaccine directed to tumor-specific antigens of the human papilloma virus (HPV) could
Hyejin Park et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 180(1), 148-159 (2020-12-03)
Hydroxylated chalcones are phytochemicals which are biosynthetic precursors of flavonoids and their 1,3-diaryl-prop-2-en-1-one structure is used as a scaffold for drug development. In this study, the structure-dependent activation of aryl hydrocarbon receptor (AhR)-responsive CYP1A1, CYP1B1, and UGT1A1 genes was investigated
Brandon W Lewis et al.
Methods and protocols, 5(5) (2022-09-23)
Macrophage activation refers to the enhanced functionality of macrophages in response to endogenous or exogenous stimuli. Due to the existence of limitless stimuli and a multitude of receptors on macrophage surfaces, the nature of activation (or acquired functioning) can be
Zhousheng Yang et al.
Mediators of inflammation, 2023, 2547588-2547588 (2023-05-26)
Dihydromyricetin (DMY), a natural flavonoid compound extracted from the stems and leaves of Ampelopsis grossedentata, has been found as a potential therapeutic chemical for treating atherosclerosis. This study explores the underlying mechanism of DMY repressing M1 macrophage polarization in atherosclerosis.
Arun Balasubramaniam et al.
Scientific reports, 12(1), 22076-22076 (2022-12-22)
Enteric neuron degeneration has been observed during aging, and in individuals with metabolic dysfunction including obesity and diabetes. Honokiol, a naturally occurring compound, is an activator of Sirtuin-3 (SIRT3) that has antioxidant activity. Its role in modulating enteric neuron-specific neurodegeneration