Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>97% (SDS-PAGE and HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
>97% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
La proteína morfogenética ósea 4 (BMP-4) es un ligando de la superfamilia TGFβ que se expresa ampliamente desde las primeras etapas de la embriogénesis hasta la edad adulta. Desempeña un papel importante en la formación del mesénquima, la determinación epidérmica, la supresión de la inducción neuronal, el desarrollo de varios órganos y la reparación de tejidos. Igual que la BMP-7, la BMP-4 interviene en el desarrollo y el mantenimiento de huesos y cartílagos. La reducción de la expresión de BMP-4 se asocia con una serie de enfermedades óseas, entre ellas, el trastorno hereditario fibrodisplasia osificante progresiva. La BMP-4 recombinante humana, expresada en células HeLa, es una glucoproteína homodímera de 31 a 36 kDa.
Origen del producto: Células HeLa
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Factores de crecimiento y receptores
Biochem/physiol Actions
Reactividad cruzada
Ninguna
Ninguna
Physical form
El producto se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización.
Preparation Note
Conservar a -20°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Analysis Note
Análisis de bioactividad: determinada por su capacidad para inducir la producción de fosfatasa alcalina por células ATDC-5.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c