Saltar a
EX0282
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤20
Sinónimos:
Alcohol, Ethanol
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Assay:
95%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ethyl Alcohol, 95% denatured, special
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
composition
ethanol, 84.0-86.0% , ethyl acetate, 4-5% , methanol, 3-4% , water, 7-10%
color
APHA: ≤20
transition temp
flash point 11.7 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
EX0282-8 is packaged in poly coated glass bottles
Analysis Note
Assay (Ethanol): 84.0-86.0%
Assay (Ethyl acetate): 4-5%
Assay (Methanol): 3-4%
Assay (Water): 7-10%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
792829792810493546
assay
95%
assay
-
assay
-
assay
≥99.50%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
composition
ethanol, 84.0-86.0% , methanol, 3-4% , ethyl acetate, 4-5% , water, 7-10%
composition
-
composition
-
composition
-
color
APHA: ≤20
color
-
color
-
color
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl Alcohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.1 °F
flash_point_c
11.7 °C