Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
128.94
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-207-0
MDL number:
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
0.19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-4 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
ClC(Cl)C(=O)O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Biotechnology
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloroacetic Acid
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos diana
Brain,Liver,Testes, Respiratory system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamación (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?